Få mere at vide
Labconco FreeZone Konsol frysetørrer med PTFE-spole, Eco-Cool kølemiddel
Artikelnummer. 31374536 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 L
12 L
18 L
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperaturområde (metrisk)
31374536 12 L -50 °C
31374495 6 L -50 °C
31374517 18 L -50 °C
31374529 6 L -84 °C
31374496 12 L -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Artikelnummer. 31374536 Leverandør Labconco Leverandørnr. 701216090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188590.00 DKK
    136126.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 52463.49 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Overholder alle EU-regler om HFC-kølemidler
Syrebestandig konsol frysetørrer med touchskærm i farve, datalagring med USB/ethernet-udgang og e-mailnotifikation.
  • Den opretstående opsamlingsspole i rustfrit stål rummer 6 L, 12 L eller 18 L is, før den skal afrimes
  • Samlertemperaturmuligheder inkluderer -50 °C (bedst til vandbaserede/vandige prøver) og -84 °C (bedst til prøver med meget lavt frysepunkt, inklusive acetonitril)
  • Inkluderer praktiske funktioner som afrimning af varm gas, en sideport USB og en bageste Ethernet-forbindelse.
  • Bruger et miljøvenligt kølesystem (HCFC/CFC-frit) og opfylder EU's krav til lav GWP
  • Internt coil-design hjælper med effektivt at fange dampe for bedre ydeevne
  • Valgfrie PTFE-belagte opsamlere fås til arbejde med korrosive forbindelser
  • Lyo-Works OS viser et realtidsbillede af kollektorens temperatur og vakuumniveau
  • 5-tommeren. En fuldfarvet touchskærm gør det nemt at overvåge og betjene
  • Understøtter fleksibel programmering og kontrol af valgfrie tørretilbehør
  • Den valgfrie End-Zone™ funktion hjælper med at identificere, hvornår frysetørring af flasken er færdig
  • One-touch datalogging hjælper med at forbedre prøvekvaliteten og reducere den samlede køretid
  • Indstillinger kan tilpasses, herunder sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Kan automatisk sende advarsler og driftsopdateringer til de e-mailadresser, du indtaster
  • Indbyggede sikkerhedsfunktioner hjælper med at beskytte vakuumpumpen, herunder automatisk luftudluftning efter nedlukning, fugtdetektion for at forhindre opstart og automatisk nedlukning, hvis der opdages en lækage
  • En vakuumpumpe (minimum 98 L/min) er påkrævet, og tørringsudstyr samt frysetørret glas kan også være nødvendigt afhængigt af opsætningen (ikke inkluderet)
Spezifikation
Type Frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 12 L
Sublimationshastighed Variabel
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Kølemiddel Eco-Cool
Materiale Pulverlakeret stål
Inkluderer PTFE-spole
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.