Få mere at vide
Labconco™ FreeZone Vogn
Artikelnummer. 15881597 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
28 x 28 x 32,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15881597 28 x 28 x 32,3 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 15881597 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7368700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9415.00 DKK
    8031.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 1383.59 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Pulverlakerede stålvognsstøtter FreeZone bordplade og triad frysetørrere under brug, opbevaring eller transport.
  • Nederste hylde giver plads til vakuumpumpe
  • Hjul giver mobilitet
  • Maksimal vægtkapacitet på 450 lb.
Tekniske data
Produkttype Mobil vogn
Farve Glacier White
Dybde (engelsk) 28 tommer
Dybde (metrisk) 71.1 cm
Dimensioner (L x B x H) 28 x 28 x 32,3 tommer
Slutte Pulver-coat
Til brug med (udstyr) FreeZone bordplade og triad frysetørrere
Højde (engelsk) 32,3 tommer
Højde (metrisk) 82 cm
Bæreevne (engelsk) 450 lb.
Materiale Stål
Antal hjul 4
Antal hylder 2
Hyldemateriale Pulverlakeret stål
Vægt (metrisk) 55 kg
Vægt (engelsk) 120.0 lb.
Hjultype Hjul
Bredde (engelsk) 28 tommer
Bredde (metrisk) 71.1 cm