Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere, 230V modeller
Artikelnummer. 15792847 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Inkluderer:
3 hylder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Inkluderer Pakningsstørrelse
15792847 Schuko 3 hylder Hver
1 options
Artikelnummer. 15792847 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 780601030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132160.00 DKK
    102725.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 29434.66 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Indeholder
3 hylder
Kræver
Frysetørrer, vakuumpumpe
Designet til lyofilisering af moderate til store bulkprøvemængder. Labconco™ FreeZone™ Bulkbakketørrere, 230V-modeller tilbyder muligheder for indbygget 6-ports manifold og isoleringsventil. De omfatter tre opvarmede hylder og temperatursonder til overvågning af prøvetemperaturen.
  • Giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne
  • Tre 12,7 x 16,6'' opvarmede hylder med sensorer til overvågning af prøvetemperaturen giver 632 sq. tommer hyldeplads
  • 2 ekstra hylder (sælges separat) kan tilføjes
  • Hver hylde varmer til &plus60°
  • Mikroprocessor holder systemtemperaturen inden for 3° C for sætpunktet
  • Klar akryl visningslåge giver fuldstændig synlighed af hylder
  • Lyo-Works™ OS giver fleksibel programmering og kontrol med realtidsvisning af frysetørrer og bakketørrerparametre på 5 tommer fuldfarve touchskærm på tilsluttet FreeZone 6, 12 eller 18 L frysetørrer (sælges separat)
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Prøver skal være forfrosne
  • Mulighederne omfatter: 6-ports bakketørremanifold, der kan rumme enten 1/2'' eller 3/4'' kolbeadaptere til kolbe frysetørring og indbygget isoleringsventil, der adskiller Bulk Tray Dryer fra frysetørreren for at forkorte den tid, der er nødvendig for at genetablere arbejdsvakuumniveauer og til at give midler til bestemmelse af slutpunkt
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Bulkbakketørrer
Antal hylder 5
Temperaturområde (metrisk) Op til 60 °C
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer 3 hylder
Dybde (engelsk) 21,5''
Dybde (metrisk) 54.6 cm
Bredde (engelsk) 32,2 tommer.
Bredde (metrisk) 82.2 cm
Højde (engelsk) 27,1 tommer.
Højde (metrisk) 68.8 cm
Strømstyrke 4A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 248 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 112.49 kg