Få mere at vide
Labconco™ FreeZone Bordfryser, 230 V, Schuko stik og stik
Shop alle Labconco Corporation produkter
Kapacitet (metrisk):
12 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 1/2 hk kølesystem forfryser prøver til -40° C
- Rustfrit stålbad med to ruller til at rotere kolber i lavtemperatur varmeoverførselsopløsning
- Producerer en ensartet tynd belægning af prøven på beholderens indvendige væg
- Sikrer effektiv dampstrøm fra prøve til opsamler under frysetørring
- Producerer en ensartet tynd belægning af prøven på beholderens indvendige væg
- Accepterer Fast-Freeze kolber op til 1200 ml i størrelse
- Indeholder ikke ozonnedbrydende chlorfluorcarboner (CFC'er)
- LED-visning af badtemperatur fra -20 til -42° C i forudbestemte intervaller
- Venstremonteret udtrækkelig badeslange letter rengøring af bad
- Passer på bordplade eller laboratorievogn
- CE-overensstemmelse (230 V, 50 Hz model)
- Hvidt pulverlakeret stålskab med front i børstet rustfrit stål og blå accenter
- Bad i rustfrit stål med urethanskumisolering og hvidt HDPE-betræk
Specifikationer:
- Forsendelsesvægt: 44 kg (96 lb.)
- Skabsmål (L x B x H): 56,1 x 38,4 x 50 cm (22,1 x 15,1 x 19,7 tommer)
- Bademål (D x B x H): 30,5 x 14 x 16,5 cm (12 x 5,5 x 6,5 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fast-Freeze Flaskeskalfryser |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Kapacitet (engelsk) | 0,42 fod 3 |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Til brug med (udstyr) | Frysetørretumblere |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 56.1 x 36.8 x 50 cm |
| Dybde (engelsk) | 22,1 tommer. |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu