Få mere at vide
Labconco FreeZone Bordfrysetørrer med rustfri stålspole, økokølet kølemiddel
Shop alle Labconco Corporation produkter
Beskrivelse
- Opretstående rustfrit stål samlerspiraldesign med isholdende kapacitet op til 8 L før optøning (også tilgængelig i 4,5 L og 2,5 L).
- Temperaturmuligheder for kollektorer: -50 °C (vandigt), -84 °C (lavt eutektikum/opløsningsmidler inkl. acetonitril) og -105 °C ved 60 Hz / -102 °C ved 50 Hz (lavt eutektisk inkl. acetonitril og fortyndet methanol/ethanol).
- Internt spoledesign maksimerer dampfangningseffektiviteten.
- Varm gas-afrimning for hurtigere og nemmere afrimningscyklusser.
- Lyo-Works OS med realtidsvisning af kollektorens temperatur og vakuumniveau.
- 5-tommer fuldfarvet touchscreen for intuitiv betjening.
- Ét-tryk datalogning og visning for at understøtte prøvekvalitet og reducere køretiden.
- Fleksibel programmering og kontrol af valgfrie tørretilbehør.
- Valgfri End-Zone™ endepunktsdetektion til flaskefrysetørring.
- Tilpassede indstillinger: Sprog, tidszone, temperatur og vakuum.
- Indbygget forbindelse: sidemonteret USB og bagmonteret Ethernet.
- Automatiske e-mailadvarsler/feedback om driftsparametre til brugerindtastede e-mailadresser.
- Miljøvenlig, HCFC/CFC-fri køling, der opfylder EU's krav til lav GWP.
- Valgfrie PTFE-belagte opsamlere for at modstå korrosive forbindelser.
- FreeZone Vakuumpumpens beskyttelsesfunktioner inkluderer vakuumbremseventil, fugtsensor-interlock og automatisk pumpelukning, når lækager opdages under nedtrækning eller drift.
- Bemærk: En vakuumpumpe (mindst 98 L/min forskydning), tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet og ikke inkluderet.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Sublimationshastighed | Variabel |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Kølemiddel | Eco-Cool |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Inkluderer | Rustfri spole |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).