Få mere at vide
Labconco FreeZone Bordfrysetørrer med PTFE-spole, Eco-Cool kølemiddel
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Opretstående opsamlingsspiral i rustfrit stål holder 8 L is før optøning
- -50 °C kollektor (til vandige prøver)
- Funktioner inkluderer varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
- Miljøvenligt HCFC/CFC-frit kølesystem, der overholder EU's krav til lav GWP
- Den interne spole maksimerer dampfangningseffektiviteten
- Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
- Lyo-Works OS leverer en realtidsvisning af kollektorens temperatur og vakuumniveau
- 5 tommer fuldfarvet touchskærmsdisplay
- Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
- Valgfri End-Zone™ endepunktsdetektion til kolbefrysning
- One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
- Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
- FreeZone Eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk, når der er en lækage ved den indledende nedtrækning eller under kørselen.
- En vakuumpumpe med en deplacement på mindst 98 L/minut, et tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke massefrysetørring) er nødvendigt (ikke inkluderet).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Sublimationshastighed | Variabel |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | -105 °C |
| Kølemiddel | Eco-Cool |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Inkluderer | PTFE-spole |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 l/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).