Få mere at vide
Labconco FreeZone 8L bordplade frysetørrer
Artikelnummer. 17980160 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17980160 8 l
1 options
Artikelnummer. 17980160 Leverandør Labconco Leverandørnr. 700801090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123045.00 DKK
    93039.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 30005.58 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
FreeZone Bænkfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate prøvemængder. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Den opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 8 liter is før afrimning.
  • Den opretstående samlespiral i rustfrit stål eller PTFE rummer 8 liter is før afrimning.
  • Et enkelt 3/4 hk HCFC/CFC-frit kølesystem køler solfangeren
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 8 l
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V