Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 8L -°50 C bordfrysetørrere, 230V modeller
Shop alle Labconco Corporation produkter
Beskrivelse
Indeholder
Opsamler i rustfrit stål
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone 8L bordfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate prøvemængder. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm.
- Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 8 liter is før afrimning
- -50° C-opsamleren er velegnet til vandige prøver
- Funktioner inkluderer varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
- Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
- Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
- Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
- Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
- 5'' farveberøringsskærm
- Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
- Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
- One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
- Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
- FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når der er en lækage ved den indledende nedtrækning eller under drift
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 liter/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer/lyofilisator |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L (før optøning) |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | -58 °F |
| Materiale | Stål |
| Certificeringer/compliance | UL, CAN/CSA, CE |
| Inkluderer | Ubelagt opsamler i rustfrit stål |
| Dybde (engelsk) | 26,5 tommer |
| Dybde (metrisk) | 67.3 cm |
| Vis mere |