Få mere at vide
Labconco FreeZone 6L konsol frysetørrer
Artikelnummer. p-200008290 Shop alle Labconco Corporation produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Inkluderer:
Renseventil, minikammer
Renseventil, skalfryser
Renseventil, stoppebakketørrer
Stopbakketørrer
Udluftningsventil
Udluftningsventil, konsol
Artikelnummer. 17920150
Brand: Labconco 700611090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreeZone Konsol frysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Konsollen har et frontvindue, indvendig plads til en vakuumpumpe og plads til en stor bakketørrer.
  • Den opretstående samlespiral rummer 6 liter is før afrimning
  • Det hp HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren
  • Velegnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Konsol frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 6 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V