Få mere at vide
Labconco FreeZone 6L konsol frysetørrer
Artikelnummer. 17991040 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Inkluderer:
Renseventil, minikammer
Renseventil, skalfryser
Renseventil, stoppebakketørrer
Stopbakketørrer
Udluftningsventil
Udluftningsventil, konsol
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Materiale Inkluderer
17991040 -84 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Stopbakketørrer
17920150 -50 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer -
17920160 -50 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Udluftningsventil
17910150 -50 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Renseventil, minikammer
17940150 -50 °C PTFE-spole og opsamlingskammer -
17960160 -50 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Renseventil, skalfryser
17980140 -50 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Udluftningsventil
17990140 -50 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Renseventil, minikammer
17950160 -50 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Renseventil, skalfryser
17911050 -50 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Stopbakketørrer
17941050 -50 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Renseventil, stoppebakketørrer
17931050 -50 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Stopbakketørrer
17921050 -50 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Renseventil, stoppebakketørrer
17940190 -84 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer -
17970170 -84 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Udluftningsventil, konsol
17930150 -84 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Renseventil, minikammer
17970150 -84 °C PTFE-spole og opsamlingskammer -
17960170 -84 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Udluftningsventil
17970190 -84 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Renseventil, minikammer
17951040 -84 °C Rustfri stålspole og opsamlingskammer Udluftningsventil
17901050 -84 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Stopbakketørrer
17911040 -84 °C PTFE-spole og opsamlingskammer Renseventil, stoppebakketørrer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 17991040 Leverandør Labconco Leverandørnr. 710621090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412400.00 DKK
    320557.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 91842.34 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
FreeZone Konsol frysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Konsollen har et frontvindue, indvendig plads til en vakuumpumpe og plads til en stor bakketørrer.
  • Den opretstående samlespiral rummer 6 liter is før afrimning
  • Det hp HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren
  • Velegnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Konsol frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 6 L
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Inkluderer Stopbakketørrer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V