Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsol frysetørrere m/stopbakketørrer og skylleventil, 230V modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15732827 Shop alle Labconco Corporation produkter
Stiktype:
Schuko
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15732827
Brand: Labconco™ 710622130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE-belagt opsamler, renseventil, stoppebakketørrer
Kræver
Vakuum pumpe
FreeZone 6L konsolfrysetørrere med stopbakketørrere er designet til lyofilisering af moderate til store belastninger og tilstopning af hætteglas under vakuum. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
  • Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 6L is før afrimning
  • -84° C-opsamleren er velegnet til prøver med lavt eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
  • 5'' farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
  • FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader
  • Vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når der er en lækage ved den indledende nedtrækning eller under drift
  • Inkluderer en skylleventil til isolering af vakuumpumpen fra frysetørreren
  • Har varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
  • Konsol giver indvendig plads til en vakuumpumpe (sælges separat)
FreeZone Stopperbakketørrer giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne.
  • Tre 16,5 x 12 tommer temperaturkontrollerede (± 1° C), justerbare hylder med prøvetemperatursensorer giver op til 594 sq. tommer hyldeplads
  • Cirkulerende væske i hylder varierer fra -40 og +40° C
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Indbygget pneumatisk mekanisme stopper beholdere på alle tre hylder
  • 1/8 tommer OD-tilbagefyldningsport introducerer inert gas i kammeret, hvilket beskytter prøverne mod atmosfærisk fugt og forurenende stoffer
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 163L/min. og frysetørre glasvarer (hvis ikke bulk frysetørring) er påkrævet (ikke inkluderet).
Overholdelse
Alle modeller overholder UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230V, 50Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 6 L (før optøning)
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Temperaturområde (engelsk) -119 °C
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer PTFE-belagt opsamler, renseventil, stoppebakketørrer
Dybde (engelsk) 29,6 tommer.
Dybde (metrisk) 75.1 cm
Bredde (engelsk) 32,4 tommer.
Bredde (metrisk) 82.2 cm
Højde (engelsk) 63,7 tommer.
Højde (metrisk) 161.7 cm
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 693 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 314.33 kg
Vis mere Vis mindre
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt