Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsol frysetørrere m/stopbakketørrer, 230V modeller
Shop alle Labconco Corporation produkter
Beskrivelse
Indeholder
Opsamler i rustfrit stål, stopperbakketørrer
Kræver
Vakuum pumpe
FreeZone 6L konsolfrysetørrere med stopbakketørrere er designet til lyofilisering af moderate til store belastninger og tilstopning af hætteglas under vakuum. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
- Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 6L is før afrimning
- -84° C-opsamleren er velegnet til prøver med lavt eutektisk punkt inklusive acetonitril
- Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
- Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
- Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
- Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
- 5'' farveberøringsskærm
- Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
- Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
- One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
- Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
- Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
- FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader Vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når der er en lækage ved den indledende nedtrækning eller under drift
- Har varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
- Konsol giver indvendig plads til en vakuumpumpe (sælges separat)
FreeZone Stopperbakketørrer giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne.
- Tre 16,5 x 12 tommer temperaturkontrollerede (± 1° C), justerbare hylder med prøvetemperatursensorer giver op til 594 sq. tommer hyldeplads
- Cirkulerende væske i hylder varierer fra -40 og +40° C
- Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
- Indbygget pneumatisk mekanisme stopper beholdere på alle tre hylder
- 1/8 tommer OD-tilbagefyldningsport introducerer inert gas i kammeret, hvilket beskytter prøverne mod atmosfærisk fugt og forurenende stoffer
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 163L/min. og frysetørre glasvarer (hvis ikke bulk frysetørring) er påkrævet (ikke inkluderet).
Overholdelse
Alle modeller overholder UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230V, 50Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer/lyofilisator |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L (før optøning) |
| Antal hylder | 3 |
| Temperaturområde (metrisk) | -84 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | -119 °C |
| Materiale | Stål |
| Certificeringer/compliance | UL, CAN/CSA, CE |
| Inkluderer | Opsamler i rustfrit stål, stopperbakketørrer |
| Dybde (engelsk) | 29,6 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 75.1 cm |
| Vis mere |