Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsol frysetørrere, 230V modeller Artikelnummer.: 15752807
Forventet forsendelse: 06-04-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156645.00 DKK
    155603.74 DKK / Hver
    Spare 1041.26 DKK
    0.67% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsol frysetørrere, 230V modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15752807 Shop alle Labconco Corporation produkter
Schuko, Opsamler i rustfrit stål, Hver
Stiktype:
Schuko
Inkluderer:
Opsamler i rustfrit stål
PTFE-belagt opsamler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15752807
Brand: Labconco™ 710611030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156645.00 DKK
    155603.74 DKK / Hver
    Spare 1041.26 DKK
    0.67% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-04-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Opsamler i rustfrit stål
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone 6L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i brugervenlig berøringsskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
FreeZone 6L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Funktioner inkluderer varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse. Konsollen giver indvendig plads til en vakuumpumpe og rummer FreeZone Stopbakketørrer (pumpe og bakketørrer sælges separat).
Disse modeller tilbyder det bredeste udvalg af indbyggede muligheder, herunder en skalfryser.
  • Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 6 liter is før afrimning
  • -84° C-opsamleren er velegnet til prøver med lavt eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
  • 5'' farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
  • FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når en lækage er til stede ved den første nedtrækning eller under drift.
  • Mulighederne inkluderer: renseventil til isolering af vakuumpumpen fra frysetørreren, indbygget mini-vakuumtørrekammer i rustfrit stål med kontrol til +60° C, og indbygget skalfryser med rustfrit stålbad, der inkluderer HCFC/CFC-frit kølesystem, der er i stand til at afkøle varmeoverførselsopløsningen til -40° C.
    Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 liter/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 6 L (før optøning)
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Temperaturområde (engelsk) -119 °C
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer Opsamler i rustfrit stål
Dybde (engelsk) 29,6 tommer.
Dybde (metrisk) 75.1 cm
Bredde (engelsk) 31,8''
Bredde (metrisk) 80.7 cm
Højde (engelsk) 36,6''
Højde (metrisk) 92.9 cm
Strømstyrke 10 A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 270 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 122.5 kg
Produkttitel
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsol frysetørrere, 230V modeller >