Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsol frysetørrere, 230V modeller
BIOPHARMA
FreeZone 6L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i brugervenlig berøringsskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
Brand:  Labconco™ 710612030
167878.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15712817
  • 168975.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Indeholder:
PTFE-belagt opsamler
Kræver :
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Frysetørrer/lyofilisator
0
-119 °C
UL, CAN/CSA, CE
29,6 tommer.
31,8''
36,6''
10 A
230 V
270 lb.
6 L (før optøning)
-84 °C
Stål
PTFE-belagt opsamler
75.1 cm
80.7 cm
92.9 cm
Schuko
50 Hz
122.5 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ FreeZone™ 6L -°84 C konsol frysetørrere, 230V modeller > Inkluderer PTFE-belagt opsamler; Stiktype: Schuko