Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 6L -°50 C konsol frysetørrere, skylleventil og minikammer, 230V modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15722747 Shop alle Labconco Corporation produkter
Stiktype:
Schuko
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15722747
Brand: Labconco™ 700612230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PTFE-belagt opsamler, renseventil, minivakuumtørrekammer
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone 6L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i brugervenlig berøringsskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
FreeZone 6L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Funktioner inkluderer varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse. Konsollen giver indvendig plads til en vakuumpumpe og rummer FreeZone Stopbakketørrer (pumpe og bakketørrer sælges separat).
Disse modeller tilbyder det bredeste udvalg af indbyggede muligheder, herunder en skalfryser.
  • Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 6 liter is før afrimning
  • -50° C-opsamleren er velegnet til vandige prøver
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
  • 5'' farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
  • FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når en lækage er til stede ved den første nedtrækning eller under drift.
  • Inkluderer skylleventil til isolering af vakuumpumpen fra frysetørreren og et indbygget mini-vakuumtørrekammer i rustfrit stål med kontrol til +60° C
  • Andre muligheder omfatter: indbygget skalfryser med rustfrit stålbad, der inkluderer HCFC/CFC-frit kølesystem, der er i stand til at afkøle varmeoverførselsopløsningen til -40° C
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 liter/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 6 L (før optøning)
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer PTFE-belagt opsamler, renseventil, minivakuumtørrekammer
Dybde (engelsk) 29,6 tommer.
Dybde (metrisk) 75.1 cm
Bredde (engelsk) 31,8''
Bredde (metrisk) 80.7 cm
Højde (engelsk) 36,6''
Højde (metrisk) 92.9 cm
Strømstyrke 8A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 275 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 124.73 kg