Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 6L -°50 C konsol frysetørrere, 230V modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15782737 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Inkluderer:
Ikke-belagt rustfrit stål-samler
PTFE-belagt rustfrit stål-samler
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Inkluderer Pakningsstørrelse
15782737 Schuko PTFE-belagt rustfrit stål-samler Hver
15702737 Schuko Ikke-belagt rustfrit stål-samler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15782737 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 700612030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134085.00 DKK
    104223.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 29861.88 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Indeholder
PTFE-belagt opsamler
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone 6L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm.
Funktioner inkluderer varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse. Konsollen giver indvendig plads til en vakuumpumpe og rummer FreeZone Stopbakketørrer (pumpe og bakketørrer sælges separat).
Disse modeller tilbyder det bredeste udvalg af indbyggede muligheder, herunder en skalfryser.
  • Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 6 liter is før afrimning
  • -50° C-opsamleren er velegnet til vandige prøver
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
  • 5'' farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
  • FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når en lækage er til stede ved den første nedtrækning eller under drift.
  • Mulighederne inkluderer: renseventil til isolering af vakuumpumpen fra frysetørreren, indbygget mini-vakuumtørrekammer i rustfrit stål med kontrol til +60° C, og indbygget skalfryser med rustfrit stålbad, der inkluderer HCFC/CFC-frit kølesystem, der er i stand til at afkøle varmeoverførselsopløsningen til -40° C
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 liter/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 8 L (før optøning)
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer PTFE-belagt rustfrit stål-samler
Dybde (engelsk) 29,6 tommer.
Dybde (metrisk) 75.1 cm
Bredde (engelsk) 31,8''
Bredde (metrisk) 80.7 cm
Højde (engelsk) 36,6''
Højde (metrisk) 92.9 cm
Strømstyrke 8A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 255 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 115.7 kg