Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 4,5L -105 °C bordfrysetørrere, 230V-modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7079226 Shop alle Labconco Corporation produkter
Stiktype:
Schuko
Inkluderer:
PTFE-belagt opsamler i rustfrit stål
Ubelagt opsamler i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15752847
Brand: Labconco™ 720401030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Opsamler i rustfrit stål
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone 4,5 L bordfrysetørrere er designet til lyofilisering af lette til moderate prøvemængder. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Nyt Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed med en brugervenlig berøringsskærm.
  • Opretstående opsamlerspole i rustfrit stål rummer 4,5 liter is før afrimning
  • -105°C (−157°F) ved 60 Hz eller −102°C (−152°F) ved 50 Hz-opsamleren er velegnet til prøver med et lavt eutektisk punkt, herunder acetonitril og fortyndet methanol og ethanol
  • Funktionerne omfatter varmgasafrimning, sidemonteret USB-port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af opsamlertemperatur og vakuumniveau
  • 5 in. farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbefrysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Eksklusive FreeZone-funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når der er en lækage ved den indledende nedtrækning eller under drift
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 liter/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 4,5 L (før afrimning)
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -105 °C
Temperaturområde (engelsk) -157 °F
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer Ubelagt opsamler i rustfrit stål
Dybde (engelsk) 26,5 tommer
Dybde (metrisk) 67.3 cm
Bredde (engelsk) 22,5 tommer
Bredde (metrisk) 57.1 cm
Højde (engelsk) 18,5 tommer
Højde (metrisk) 46.5 cm
Strømstyrke 10 A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 172 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 78 kg