Få mere at vide
Labconco FreeZone 4,5 L Bænk frysetørrer
Artikelnummer. 17960190 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Temperaturområde (metrisk):
-105 °C
-84 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Temperaturområde (metrisk)
17960190 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C
17940170 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C
17920140 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -105 °C
17920180 PTFE-spole og opsamlingskammer -105 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17960190 Leverandør Labconco Leverandørnr. 710401090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134780.00 DKK
    100203.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 34576.12 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
FreeZone Benchtop frysetørrere er designet til lyofilisering af let til moderat prøvebelastning. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Den opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 4,5 liter is før afrimning.
  • Det hp HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren
  • Velegnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V