Få mere at vide
Labconco FreeZone 4,5 L Bænk frysetørrer
Artikelnummer. 17940170 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Temperaturområde (metrisk):
-105 °C
-50 °C
-84 °C
Artikelnummer. 17940170
Brand: Labconco 710402090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreeZone Benchtop frysetørrere er designet til lyofilisering af let til moderat prøvebelastning. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Den opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 4,5 liter is før afrimning.
  • Det hp HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren
  • Velegnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Materiale PTFE-spole og opsamlingskammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V