Få mere at vide
Labconco FreeZone 2,5L frysetørrer til bord
Artikelnummer. 17950170 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Temperaturområde (metrisk):
-84 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Temperaturområde (metrisk)
17950170 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C
17930170 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950170 Leverandør Labconco Leverandørnr. 710201090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105825.00 DKK
    82255.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 23569.92 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
FreeZone frysetørrere til bord er designet til lyofilisering af lette prøvemængder. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Den opretstående opsamlerspole i rustfrit stål rummer 2,5 liter is før afrimning.
  • Det enkelte 1/3 hk HCFC/CFC-fri kølesystem køler opsamleren til -50°C (-58°F), egnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af opsamlertemperatur, vakuumniveau og valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv, 5 in. kapacitiv farveberøringsskærm for nem betjening
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V