Få mere at vide
Labconco FreeZone 2,5L frysetørrer til bord
Artikelnummer. 17930170 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
Artikelnummer. 17930170
Brand: Labconco 710202090
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
FreeZone frysetørrere til bord er designet til lyofilisering af lette prøvemængder. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Den opretstående opsamlerspole i rustfrit stål rummer 2,5 liter is før afrimning.
  • Det enkelte 1/3 hk HCFC/CFC-fri kølesystem køler opsamleren til -50°C (-58°F), egnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af opsamlertemperatur, vakuumniveau og valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv, 5 in. kapacitiv farveberøringsskærm for nem betjening
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Materiale PTFE-spole og opsamlingskammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V