Få mere at vide
Labconco FreeZone 2,5L frysetørrer til bord
Artikelnummer. 17900160 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Temperaturområde (metrisk)
17900160 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -50 °C
17900150 PTFE-spole og opsamlingskammer -50 °C
17950170 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C
17930170 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17900160 Leverandør Labconco Leverandørnr. 700201090
FreeZone frysetørrere til bord er designet til lyofilisering af lette prøvemængder. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Den opretstående opsamlerspole i rustfrit stål rummer 2,5 liter is før afrimning.
  • Det enkelte 1/3 hk HCFC/CFC-fri kølesystem køler opsamleren til -50°C (-58°F), egnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af opsamlertemperatur, vakuumniveau og valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv, 5 in. kapacitiv farveberøringsskærm for nem betjening
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V