Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 2,5L -50 °C bordfrysetørrere, 230V-modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15752727 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Inkluderer:
PTFE-belagt opsamler i rustfrit stål
Ubelagt opsamler i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Inkluderer unitSize
15752727 Schuko PTFE-belagt opsamler i rustfrit stål Hver
15732727 Schuko Ubelagt opsamler i rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15752727 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 700202030
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone 2,5 L bordfrysetørrer designet til lyofilisering af lette prøvemængder. Kompakt design ideel til laboratorier med begrænset gulvplads. Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Beskyt prøver med fjernunderretning og dataoptagelse.
FreeZone 2,5 L bordfrysetørrere er designet til lyofilisering af lette prøvemængder. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Nyt Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed med en brugervenlig berøringsskærm. Prøverne er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
  • Opretstående opsamlerspole i rustfrit stål rummer 2,5 liter is før afrimning
  • -50°C-opsamleren er velegnet til vandige prøver
  • Funktionerne omfatter varmgasafrimning, sidemonteret USB-port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af opsamlertemperatur og vakuumniveau
  • 5 in. farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbefrysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Eksklusive FreeZone-funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer køle- eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når en lækage er til stede ved den første nedtrækning eller under drift.
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98 liter/minut, tørretilbehør og frysetørret glas (hvis ikke bulk-frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller er i overensstemmelse med UL-standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230 V, 50 Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 2,5 L (før afrimning)
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer PTFE-belagt opsamler i rustfrit stål
Dybde (engelsk) 19,2 tommer
Dybde (metrisk) 48.76 cm
Bredde (engelsk) 14,5 tommer
Bredde (metrisk) 36.83 cm
Højde (engelsk) 16,9 tommer
Højde (metrisk) 42.92 cm
Strømstyrke 7A
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 48.53 kg