Beskrivelse
- Rustfri stål eller PTFE spole rummer 18 liter is før afrimning.
- Det hp HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren
- Inkluderer en stoppebakketørrer med opvarmede og afkølede hylder, vakuumudløserventilkontrol, stoppeknap og mere.
- Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
- Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
- Hold forbindelsen
- Se prøvedata i realtid
- Få konsekvente resultater af høj kvalitet
- Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Konsol frysetørrer |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Antal hylder | 3 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Materiale | PTFE-spole og opsamlingskammer |
| Inkluderer | Renseventil, stoppebakketørrer |
| Stiktype | Alt undtagen Nordamerika |
| Spænding | 230 V |