Få mere at vide
Labconco FreeZone 18L konsol frysetørrer
Artikelnummer. 17901060 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Inkluderer:
Konsol
Konsol tørretumbler
Renseventil, minikammer
Renseventil, minikammer, konsoltørrer
Renseventil, stoppebakketørrer
Stopbakketørrer
Tørretumbler, renseventil
Udluftningsventil
Udluftningsventil, konsol
Artikelnummer. 17901060
Brand: Labconco 701821190
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreeZone Konsol frysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Konsollen har et frontvindue, indvendig plads til en vakuumpumpe og plads til en bakketørrer i fuld størrelse.
  • Rustfri stål eller PTFE spole rummer 18 liter is før afrimning.
  • Det hp HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren
  • Inkluderer en stoppebakketørrer med opvarmede og afkølede hylder, vakuumudløserventilkontrol, stoppeknap og mere.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Konsol frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 18 L
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Inkluderer Tørretumbler, renseventil
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V