Få mere at vide
Labconco FreeZone 12L konsol frysetørrer
Artikelnummer. 17990170 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE-spole og opsamlingskammer
Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C
-84 °C
Inkluderer:
Renseventil, minikammer
Renseventil, stoppebakketørrer
Stopbakketørrer
Udluftningsventil
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Temperaturområde (metrisk) Inkluderer
17990170 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C Renseventil, minikammer
17921040 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -50 °C Stopbakketørrer
17971040 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -50 °C Udluftningsventil
17981040 PTFE-spole og opsamlingskammer -50 °C Stopbakketørrer
17951050 PTFE-spole og opsamlingskammer -50 °C Renseventil, stoppebakketørrer
17900180 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C -
17950150 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C Udluftningsventil
17910160 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C -
17980170 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C Udluftningsventil
17910140 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C Renseventil, minikammer
17971050 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C Stopbakketørrer
17901040 Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C Renseventil, stoppebakketørrer
17961040 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C Stopbakketørrer
17981050 PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C Renseventil, stoppebakketørrer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17990170 Leverandør Labconco Leverandørnr. 711211290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242340.00 DKK
    180187.27 DKK / 1 enheder
    Spare 62152.73 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
FreeZone Konsol frysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Konsollen har et frontvindue, indvendig plads til en vakuumpumpe og plads til en stor bakketørrer.
  • Spolen rummer 12 liter is før afrimning
  • Det hk HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren til -50° C (-58° F), egnet til vandige prøver.
  • Inkluderer en stoppebakketørrer med opvarmede og afkølede hylder, vakuumudløserventilkontrol, stoppeknap og mere.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Type Konsol frysetørrer
Kapacitet (metrisk) 12 L
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Materiale Rustfri stålspole og opsamlingskammer
Inkluderer Renseventil, minikammer
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V