Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 12L -°84 C konsol frysetørrere m/stopbakketørrer og skylleventil, 230V modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15792837 Shop alle Labconco Corporation produkter
Stiktype:
Schuko
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15792837
Brand: Labconco™ 711221130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Opsamler i rustfrit stål, renseventil, stopperbakketørrer
Kræver
Vakuum pumpe
FreeZone 12L konsolfrysetørrere med stopbakketørrere er designet til lyofilisering af moderate til store belastninger og til tilstopning af hætteglas eller serumflasker under vakuum. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
  • Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 12 liter is før afrimning
  • -84° C-opsamleren er velegnet til prøver med lavt eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
  • 5'' farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
  • FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader
  • Vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når der er en lækage ved den indledende nedtrækning eller under drift
  • Inkluderer en skylleventil til isolering af vakuumpumpen fra frysetørreren
  • Har varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
  • Konsol giver indvendig plads til en vakuumpumpe (sælges separat)
FreeZone Stopperbakketørrer giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne.
  • Tre 16,5 x 12 tommer temperaturkontrollerede (± 1° C), justerbare hylder med prøvetemperatursensorer giver op til 594 sq. tommer hyldeplads
  • Cirkulerende væske i hylder varierer fra -40 og +40° C
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Indbygget pneumatisk mekanisme stopper beholdere på alle tre hylder
  • 1/8 tommer OD-tilbagefyldningsport introducerer inert gas i kammeret, hvilket beskytter prøverne mod atmosfærisk fugt og forurenende stoffer
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 163 liter/minut og frysetørre glasvarer (hvis ikke bulk frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller overholder UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230V, 50Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 12 L (før optøning)
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Temperaturområde (engelsk) -119 °F
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer Opsamler i rustfrit stål, renseventil, stopperbakketørrer
Dybde (engelsk) 29,6 tommer.
Dybde (metrisk) 75.1 cm
Bredde (engelsk) 32,4 tommer.
Bredde (metrisk) 82.2 cm
Højde (engelsk) 63,7 tommer.
Højde (metrisk) 161.7 cm
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 743 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 337.01 kg