Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 12L -°84 C konsol frysetørrere, skylleventil
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7079240 Shop alle Labconco Corporation produkter
Stiktype:
Schuko
Inkluderer:
PTFE-belagt opsamler, renseventil
Rustfri stålsamler, renseventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15772827
Brand: Labconco™ 711211130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Rustfri stålsamler, renseventil
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone™ 12L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
  • Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 12L is før afrimning
  • -84 °C opsamler er velegnet til prøver med lavt eutektisk punkt inklusive acetonitril
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Funktioner inkluderer varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse. Konsollen giver indvendig plads til vakuumpumpe og rummer FreeZone™ Stopbakketørrer (pumpe og bakketørrer sælges separat)
  • Lyo-Works OS giver realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
  • 5'' farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
  • FreeZone™ eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når en lækage er til stede ved den første nedtrækning eller under drift.
  • Inkluderer en skylleventil til isolering af vakuumpumpen fra frysetørreren
  • Andre muligheder omfatter: indbygget mini-vakuumtørrekammer i rustfrit stål med kontrol til +60 °C
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98L/min, tørretilbehør og frysetørre glasvarer (hvis ikke bulk frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller overholder UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230V, 50Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 12 L (før optøning)
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Temperaturområde (engelsk) -119 °C
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer Rustfri stålsamler, renseventil
Dybde (engelsk) 29,6 tommer.
Dybde (metrisk) 75.1 cm
Bredde (engelsk) 31,8''
Bredde (metrisk) 80.7 cm
Højde (engelsk) 36,6''
Højde (metrisk) 92.9 cm
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 320 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 145.14 kg