Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 12L -°84 C konsol frysetørrere
BIOPHARMA
FreeZone™ 12L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
203635.00 DKK - 216030.00 DKK
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 12 L (før optøning)
Antal hylder 0
Temperaturområde (metrisk) -84 °C
Temperaturområde (engelsk) -119 °C
Se flere specifikationer
Kræver:
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
Produkter 2
Artikelnummer Brand Stiktype Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Stiktype Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
15752827
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Labconco™
711211030
Schuko Opsamler i rustfrit stål
203635.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Læg i indkøbskurv
15712837
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Labconco™
711212030
Schuko PTFE-belagt opsamler
216030.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Frysetørrer/lyofilisator
0
-119 °C
UL, CAN/CSA, CE
75.1 cm
80.7 cm
92.9 cm
60 Hz
145.14 kg
12 L (før optøning)
-84 °C
Stål
29,6 tommer.
31,8''
36,6''
230 V
320 lb.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ FreeZone™ 12L -°84 C konsol frysetørrere