Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 12L -°50 C konsol frysetørrere m/stopbakketørrer, 230V modeller
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7079250 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Stiktype:
Schuko
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Materiale unitSize
15702777 Schuko Stål Hver
15742777 Schuko Stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15702777 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 701221030
Indeholder
Opsamler i rustfrit stål, stopperbakketørrer
Kræver
Vakuum pumpe
FreeZone 12L konsolfrysetørrere med stopbakketørrere er designet til lyofilisering af moderate til store belastninger og til tilstopning af hætteglas eller serumflasker under vakuum. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
  • Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 12L is før afrimning
  • -50° C-opsamleren er velegnet til vandige prøver
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
  • Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
  • Lyo-Works OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
  • 5'' farveberøringsskærm
  • Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
  • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
  • One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
  • Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
  • Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
  • Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
  • FreeZone eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader
  • Vakuumbrudventilen blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når der er en lækage ved den indledende nedtrækning eller under drift
  • Har varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse
  • Konsol giver indvendig plads til en vakuumpumpe (sælges separat)
FreeZone Stopperbakketørrer giver præcis kontrol og programfleksibilitet for ensartet ydeevne.
  • Tre 16,5 x 12 tommer temperaturkontrollerede (± 1° C), justerbare hylder med prøvetemperatursensorer giver op til 594 sq. tommer hyldeplads
  • Cirkulerende væske i hylder varierer fra -40 og +40° C
  • Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
  • Indbygget pneumatisk mekanisme stopper beholdere på alle tre hylder
  • 1/8 tommer OD-tilbagefyldningsport introducerer inert gas i kammeret, hvilket beskytter prøverne mod atmosfærisk fugt og forurenende stoffer
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 163L/min. og frysetørre glasvarer (hvis ikke bulk frysetørring) er påkrævet (ikke inkluderet).
Overholdelse
Alle modeller overholder UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230V, 50Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Type Frysetørrer/lyofilisator
Kapacitet (metrisk) 12 L (før optøning)
Antal hylder 3
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °C
Materiale Stål
Certificeringer/compliance UL, CAN/CSA, CE
Inkluderer Opsamler i rustfrit stål, stopperbakketørrer
Dybde (engelsk) 29,6 tommer.
Dybde (metrisk) 75.1 cm
Bredde (engelsk) 32,4 tommer.
Bredde (metrisk) 82.2 cm
Højde (engelsk) 63,7 tommer.
Højde (metrisk) 161.7 cm
Stiktype Schuko
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 698 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 316.6 kg