Få mere at vide
Labconco™ FreeZone™ 12L -°50 C konsol frysetørrere, renseventil og minikammer
Shop alle Labconco Corporation produkter
Beskrivelse
Indeholder
PTFE-belagt opsamler, renseventil, minivakuumtørrekammer
Kræver
Tørretilbehør, vakuumpumpe, glasdele, adaptere
FreeZone™ 12L konsolfrysetørrere er designet til lyofilisering af moderate til store prøvemængder eller adskillige små beholderbatcher. Ny Lyo-Works™ OS giver fleksibilitet og bekvemmelighed i en brugervenlig touchskærm. Dine prøver er beskyttet med fjernunderretning og dataoptagelse.
- Opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 12L is før afrimning
- -50 °C opsamler er velegnet til vandige prøver
- Miljøvenligt HCFC-/CFC-frit kølesystem
- Intern spole maksimerer dampopfangningseffektiviteten
- Valgfri PTFE-belagte opsamlere, som modstår ætsende forbindelser
- Funktioner inkluderer varmgasafrimning, sidemonteret USB port og bagmonteret Ethernet-forbindelse. Konsollen giver indvendig plads til vakuumpumpe og rummer FreeZone™ Stopbakketørrer (pumpe og bakketørrer sælges separat)
- Lyo-Works OS giver realtidsvisning af solfangertemperatur og vakuumniveau
- 5'' farveberøringsskærm
- Fleksibel programmering og kontrol af valgfrit tørretilbehør
- Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektion for kolbe frysetørring
- One-touch-datalogning og visning giver information for at maksimere prøvekvaliteten og minimere køretiden
- Indstillinger, der kan tilpasses, omfatter sprog, tidszone, temperatur og vakuum
- Advarsler og feedback om aktuelle driftsparametre kan sendes automatisk til brugerindtastede e-mailadresser
- Frontvindue gør overvågning af vakuumpumpeolie problemfri
- FreeZone™ eksklusive funktioner beskytter din vakuumpumpe mod dyre skader: En vakuumafbrydelsesventil blæser luft ind i systemet, når strømmen til frysetørreren eller vakuumpumpen er slukket i mere end 5 minutter. En fugtsensor forhindrer nedkøling eller vakuumstart, når der registreres fugt i afløbsledningen. Vakuumpumpen lukkes automatisk ned, når en lækage er til stede ved den første nedtrækning eller under drift.
- Inkluderer en skylleventil til isolering af vakuumpumpen fra frysetørreren og et indbygget mini-vakuumtørrekammer i rustfrit stål med kontrol til +60 °C
Vakuumpumpe med en slagvolumen på mindst 98L/min, tørretilbehør og frysetørre glasvarer (hvis ikke bulk frysetørring) er påkrævet (medfølger ikke).
Overholdelse
Alle modeller overholder UL Standard 61010-1 (60Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60Hz-modeller) og CE-overensstemmelsesmærkning (230V, 50Hz-modeller).
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Frysetørrer/lyofilisator |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L (før optøning) |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | -58 °F |
| Materiale | Stål |
| Certificeringer/compliance | UL, CAN/CSA, CE |
| Inkluderer | PTFE-belagt opsamler, renseventil, minivakuumtørrekammer |
| Dybde (engelsk) | 29,6 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 75.1 cm |
| Vis mere |