Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogen polyester laboratoriehætteglas topetiketter til M6/M7 printere
Beskrivelse
- Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
- God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 °C til 100 C (-°320 F °til 212 °F)
- Fremstillet af B-492 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |