Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogen polyester laboratoriehætteglas topetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17888304
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 1 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
0,5 x 1 tommer.
1,625 x 0,6 tommer.
Diameter (engelsk):
0,375 tommer
0,5 tommer
Form:
Rektangel
Rektangel med cirkel
Rund
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Diameter (engelsk) Form
17888304 0,5 x 1 tommer. 0,375 tommer Rektangel
17888234 1,625 x 0,6 tommer. 0,375 tommer Rektangel
17899164 0,375 x 0,375 tommer. 0,375 tommer Rund
17868364 0,5 x 0,5 tommer. 0,5 tommer Rund
17828374 0,375 x 1 tommer. 0,375 tommer Rektangel med cirkel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17888304 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174076
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar Freezerbondz™ polyestermarkører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 °C til 100 C (-°320 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-492 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 12.7 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M6-120-492