Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogen polyester laboratorieetiketter til M6/M7 printere
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,825 tommer.
0,5 x 1 tommer.
1 x 0,9 tommer.
1 x 1 tommer.
1,65 x 0,5 tommer.
1,75 x 1 tommer.
1,9 x 1 tomme
50 fod x 0,5 tommer.
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
- God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 °C til 100 C (-°320 F °til 212 °F)
- Fremstillet af B-492 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |