Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogen polyester laboratorieetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17858174
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,825 tommer.
0,5 x 1 tommer.
1 x 0,9 tommer.
1 x 1 tommer.
1,65 x 0,5 tommer.
1,75 x 1 tommer.
1,9 x 1 tomme
50 fod x 0,5 tommer.
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
9,53 mm
12,7 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
48,26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Format Højde (metrisk) unitSize
17858174 1,65 x 0,5 tommer. Patron (tape) 41,91 mm -
17898214 0,375 x 0,825 tommer. Patron (tape) 9,53 mm -
17831609 0,5 x 1 tommer. Patron (tape) 12,7 mm -
17848344 1 x 0,9 tommer. Udstanset 25,4 mm -
17808354 1 x 1 tommer. Patron (tape) 25,4 mm Pakke med 250
17878444 1,75 x 1 tommer. Patron (tape) 44,45 mm -
17868444 1,9 x 1 tomme Patron (tape) 48,26 mm -
17828394 50 fod x 0,5 tommer. Kontinuerlig - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17858174 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174082
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar Freezerbondz™ polyestermarkører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 °C til 100 C (-°320 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-492 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 1,65 x 0,5 tommer.
Længde (engelsk) 1,65 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Højde (metrisk) 41,91 mm
Alternativt varenummer M6-124-492