Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogen polyester laboratorieetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17828394
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,825 tommer.
0,5 x 1 tommer.
1 x 0,9 tommer.
1 x 1 tommer.
1,65 x 0,5 tommer.
1,75 x 1 tommer.
1.9 x 1 in.
50 fod x 0,5 tommer.
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
9.53 mm
12.7 mm
25.4 mm
41.91 mm
44.45 mm
48.26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 17828394
Brand: Brady™ 174154
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar Freezerbondz™ polyestermarkører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 °C til 100 C (-°320 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-492 polyester materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 50 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 50 fod x 0,5 tommer.
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer M6C-500-492