Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter til M610, M611 og BMP61
Artikelnummer. 17898204 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,7 x 22,86 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17898204 12,7 x 22,86 mm
1 options
Artikelnummer. 17898204 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173481
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter til brug sammen med Brady™ Printere M610, M611 og BMP61.
  • Holdbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas
  • Kan påføres på frosne overflader, herunder glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • God modstandsdygtighed over for udtværing, opløsningsmiddelbestandighed og høj/lav temperatur ydeevneområde på -196 °C til +100 C (-°320 F °til +212 °F)
  • Brady™ autentiske materialer fungerer problemfrit med Brady™ printere til forbedret printer- og materialekommunikation, problemfri mobilapp-interaktion og bedre ydeevne og pålidelighed
  • Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 12,7 x 22,86 mm
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,9 tommer.
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 22.86 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer M6-117-492