Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. p-200007053
Dimensioner (LxB):
1,9 x 1 tommer.
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
Artikelnummer. 17861799
Brand: Brady™ 170893
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter giver mulighed for mærkning af buede frosne laboratorieoverflader, herunder rør, hætteglas og kryokaner med det ultratynde B-492 polyester etiketmateriale.
  • Specialiseret: Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
  • Holdbar: Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Klæbemiddel: Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
  • Certificeret: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Inkluderer Sekundær etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 240 Sets / Box
Mængde 240
Størrelse (metrisk) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -320° F til + 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to 110°C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0.375 in
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M5-118-492