Beskrivelse
- Specialiseret: Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
- Holdbar: Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
- Klæbemiddel: Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
- Certificeret: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | General identification;Laboratory labelling |
| Til brug med (udstyr) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Vis mere |