Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 17861799 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,9 x 1 tommer.
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17861799 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
17871799 1,9 x 1 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17861799 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.71 DKK
    908.87 DKK / Pakke med 240
    Spare 172.84 DKK
    15% Slukket
På lager
FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter giver mulighed for mærkning af buede frosne laboratorieoverflader, herunder rør, hætteglas og kryokaner med det ultratynde B-492 polyester etiketmateriale.
  • Specialiseret: Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
  • Holdbar: Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Klæbemiddel: Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
  • Certificeret: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Inkluderer Sekundær etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 240 Sets / Box
Mængde 240
Størrelse (metrisk) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -320° F til + 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to 110°C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0.375 in
Højde (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M5-118-492