Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Mærk buede frosne laboratorieoverflader inklusive rør, hætteglas og cryocanes med det ultratynde B-492 polyester-etiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
Brand: Brady™ 170779
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
- Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
- Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
Permanent akryl | |
Udstanset | |
Sikkerhedsmærke | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-320° F til + 230 °F | |
0,375 x 0,825 tommer. | |
0,825 tommer. | |
0,5 tommer |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Hvid | |
Polyester | |
Generel identifikation, laboratoriemærkning | |
220 Labels/Cartridge | |
0,0032 tommer. | |
0,375 tommer | |
2.1 cm | |
M4-130-492 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter > FreezerBondz Ultratynde kryogene polyesteretiketter; Dimensioner (LxB): 0,375 x 0,825 in.; Til brug med (udstyr): BMP41, BMP51, M511; Format: Udstanset
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion