Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 0,825 tommer.
0,375 x 1,25 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
0,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 41,91 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter)
22,86 mm (B) x 25,40 mm (H)
25 fod x 0,5 tommer
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
31,75 mm (B) x 6,35 mm (H)
41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Beskrivelse
- Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
- Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
- Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |