Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 17881719
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 0,825 tommer.
0,375 x 1,25 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
0,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 41,91 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter)
22,86 mm (B) x 25,40 mm (H)
25 fod x 0,5 tommer
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
31,75 mm (B) x 6,35 mm (H)
41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17881719
Brand: Brady™ 170901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk buede frosne laboratorieoverflader inklusive rør, hætteglas og cryocanes med det ultratynde B-492 polyester-etiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
  • Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
  • Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) General identification;Laboratory labelling
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 180 Label(s) / Box
Mængde 180 etiketter/patron
Størrelse (metrisk) 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320° F til + 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1.75 in
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Højde (engelsk) 1 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer M5-125-492