Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Mærk buede frosne laboratorieoverflader inklusive rør, hætteglas og cryocanes med det ultratynde B-492 polyester-etiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
Brand: Brady™ 170899
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
- Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
- Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC | |
Mat | |
Termisk overførsel | |
General identification;Laboratory labelling | |
-196 °C | |
360 | |
-320° F til + 230 °F | |
0.0032 in | |
0,375 x 1,25 tommer. | |
31.75 mm | |
9.53 mm |
Hvid | |
Patron (tape) | |
Sikkerhedsmærke | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
360 etiketter/æske | |
31.75 mm (W) x 9.53 mm (H) | |
-196° C til 110° C | |
0.081 mm | |
1.25 in | |
0.375 in | |
M5-112-492 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter > FreezerBondz Kryogene mat polyester etiketter; Dimensioner (LxB): 0,375 x 1,25 in.; Til brug med (udstyr): BMP51, M511
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion