Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Mærk buede frosne laboratorieoverflader inklusive rør, hætteglas og cryocanes med det ultratynde B-492 polyester-etiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
Brand:  Brady™ 170900
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17861749
  • 491.00 DKK / Pakke med 180
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
  • Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter > FreezerBondz Ultratynde kryogene polyesteretiketter; Dimensioner (LxB): 1,65 x 0,5 in.; Til brug med (udstyr): BMP51, M511; Format: Udstanset