Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 17851799 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,375 x 0,375 tommer
0,375 x 0,825 tommer
0,375 x 1,25 tommer.
0,5 x 0,5 tommer
0,5 x 1 tomme
12,70 mm (B) x 41,91 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia)
22,86 mm (B) x 25,40 mm (H)
25 fod x 0,5 tommer
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
31,75 mm (B) x 6,35 mm (H)
41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Format
17851799 22,86 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17891799 31,75 mm (B) x 6,35 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Udstanset
17990730 0,375 x 0,825 tommer BMP41, BMP51, M511 Udstanset
17861759 0,375 x 1,25 tommer. BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17920740 0,5 x 0,5 tommer BMP41, BMP51, M511 Patron (tape)
17891719 22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17811749 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17970730 0,5 x 1 tomme BMP41, BMP51, M511 Patron (tape)
17801729 41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Dia) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17950730 0,375 x 0,375 tommer BMP41, BMP51, M511 Patron (tape)
17881719 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17861749 12,70 mm (B) x 41,91 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Patron (tape)
17980690 25 fod x 0,5 tommer BMP41, BMP51, M511 Kontinuerlig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17851799 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.43 DKK
    885.49 DKK / Pakke med 180
    Spare 82.94 DKK
    8% Slukket
På lager
Mærk buede frosne laboratorieoverflader inklusive rør, hætteglas og cryocanes med det ultratynde B-492 polyester-etiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
  • Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
  • Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) General identification;Laboratory labelling
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 180 Label(s) / Box
Mængde 180
Størrelse (metrisk) 22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320° F til + 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 22,86 mm (B) x 25,40 mm (H)
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 0.9 in
Bredde (metrisk) 22.86 mm
Højde (engelsk) 1 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer M5-156-492