Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 17801729
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 0,825 tommer.
0,375 x 1,25 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
0,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 41,91 mm (H)
22,86 mm (B) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (Diameter)
22,86 mm (B) x 25,40 mm (H)
25 fod x 0,5 tommer
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
31,75 mm (B) x 6,35 mm (H)
41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17801729
Brand: Brady™ 170898
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk buede frosne laboratorieoverflader inklusive rør, hætteglas og cryocanes med det ultratynde B-492 polyester-etiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
  • Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
  • Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002/95/EC
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 200 Sets / Box
Mængde 200
Størrelse (metrisk) 41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelsk) -320° F til + 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 41,28 mm (B) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (Diameter)
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Bredde (engelsk) 1.625 in
Bredde (metrisk) 41.28 mm
Højde (engelsk) 0.6 in
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 15.24 mm
Diameter (engelsk) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M5-95-492