Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. p-3685649
Mængde:
1500
2500,-/rulle
3000,-/rulle
5000,-/rulle
Dimensioner (LxB):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tomme)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tommer)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tomme)
Pakningsstørrelse:
1 pakke
1 rulning
Artikelnummer. 10419473
Brand: Brady™ 805912
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Specialiseret— Aggressiv klæbemiddel B-492 FreezerBondz™ Etiketter er ideelle til buede, frosne overflader som hætteglas, centrifugeprøver, rør og objektglas.
  • Holdbar— Etiketter modstår kemikalier, slid, opbevaring i flydende nitrogen og et høj/lav temperaturområde på -320 F °til 212 F (-°196 C °til 100 °C).
  • Klæbemiddel— Permanent akrylklæbemiddel til tæt limning på glatte, buede overflader eller vikle rundt om rør og hætteglas med et 1/8 tommer overlap.
  • Certificeringer— RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-identifikation, R6400-seriens bånd, termotransferprintere
Til brug med (udstyr) Termotransfer printer
Inkluderer Pakke med 2 ruller
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 10000 Label(s) / Pack
Mængde 5000,-/rulle
Form Rektangel
Størrelse 0,5 x 1 tommer. (L x B)
Størrelse (metrisk) 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320°F to 266°F
Temperaturområde (metrisk) -160 til 130 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.24 mm
Dimensioner (LxB) 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tomme)
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm
Alternativt varenummer THT-59-492-10