Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Product Code. 11824205 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1500
2500,-/rulle
3000,-/rulle
5000,-/rulle
Dimensioner (L x B):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tomme)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tommer)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tomme)
Unit Size:
1 pakke
1 rulning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Dimensioner (L x B) Unit Size
11824205 3000,-/rulle 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer) 1 rulning
10419473 5000,-/rulle 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tomme) 1 pakke
11814205 3000,-/rulle 25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tommer) 1 rulning
11588834 2500,-/rulle 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tomme) 1 rulning
15148385 1500 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer) 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11824205 Supplier Brady™ Supplier No. 805915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4105.00 DKK
    3931.25 DKK / 1 ruller
    Spare 173.75 DKK
    4% Slukket
På lager
Holdbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Specialiserede — Aggressive klæbende B-492-etiketter FreezerBondz™ er ideelle til buede, frosne overflader som hætteglas, centrifugeprøver, rør og objektglas.
  • Holdbare — etiketter tåler kemikalier, slid, opbevaring i flydende nitrogen og et høj/lavt temperaturområde fra -320 °F til 212 °F (-196 °C til 100 °C).
  • Klæbende — Permanent akryllim til tæt binding på glatte, buede overflader eller vikling rundt om rør og hætteglas med en overlapning på 1/8 tomme
  • Certificeringer — RoHS-kompatible med 2011/65/EU (bestået 2015/863).
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-identifikation, R6400-seriens bånd, termotransferprintere
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core Printers, i7500
Inkluderer Rulle med 3000 etiketter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 3000 Label(s) / Roll
Mængde 3000,-/rulle
Form Rektangel
Størrelse 1 x 1,9 tommer. (L x B)
Størrelse (metrisk) 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) -160 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Dimensioner (L x B) 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer)
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1,9 tommer.
Bredde (metrisk) 48.26 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer THT-156-492-3