Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. 11588834 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
1500
2500,-/rulle
3000,-/rulle
5000,-/rulle
Dimensioner (L x B):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tomme)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tommer)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tomme)
Conditionnement:
1 pakke
1 rulning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Dimensioner (L x B) Conditionnement
11588834 2500,-/rulle 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tomme) 1 rulning
10419473 5000,-/rulle 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 tomme) 1 pakke
11814205 3000,-/rulle 25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 tommer) 1 rulning
11824205 3000,-/rulle 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer) 1 rulning
15148385 1500 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 tommer) 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11588834 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 804788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.00 DKK
    2386.10 DKK / 1 ruller
    Spare 38.90 DKK
    1% Slukket
Afficher toutes les promotions
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Holdbar Freezerbondz™ Polyester (B-492) markører er designet til laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Specialiserede — Aggressive klæbende B-492-etiketter FreezerBondz™ er ideelle til buede, frosne overflader som hætteglas, centrifugeprøver, rør og objektglas.
  • Holdbare — etiketter tåler kemikalier, slid, opbevaring i flydende nitrogen og et høj/lavt temperaturområde fra -320 °F til 212 °F (-196 °C til 100 °C).
  • Klæbende — Permanent akryllim til tæt binding på glatte, buede overflader eller vikling rundt om rør og hætteglas med en overlapning på 1/8 tomme
  • Certificeringer — RoHS-kompatible med 2011/65/EU (bestået 2015/863).
Spécification
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU
Oversigt FreezerBondz Termisk overførselsprinteretiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Laboratoriemærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratorie-identifikation, R6400-seriens bånd, termotransferprintere
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm kerneprintere
Vandret gentagelse (metrisk) 27.94 mm
Inkluderer Rulle med 2500 etiketter
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 2500 Label(s) / Roll
Mængde 2500,-/rulle
Form Rektangel
Størrelse 0,375 x 1 tommer. (L x B)
Størrelse (metrisk) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk) -160 °C til +130 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.07 mm
Dimensioner (L x B) 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 tomme)
Længde (engelsk) 0,37 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,37 tommer.
Højde (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer THT-152-492-2.5-SC
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.